Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
MAB1864-I
Sigma-Aldrich
抗α-チューブリン抗体、チロシン化、クローンYL1/2
clone YL 1/2, from rat
別名:
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, alpha-Tubulin, tyrosinated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
YL 1/2, monoclonal
交差性
yeast, porcine, rat, chicken, bovine, human, mouse
テクニック
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA1A(7846)
詳細
チューブリンα-1鎖(UniProt:P09733、別名:α-チューブリン)は、酵母においてTUB1遺伝子(Gene ID:854889)によってコードされています。微小管は、有糸分裂事象や輸送事象から細胞運動および細胞形状の維持に至る、さまざまな細胞活動に関与する動的なタンパク質繊維です。微小管はα-およびβ-チューブリンサブユニットから組み立てられますが、両サブユニットは翻訳後修飾を受け、カルボキシペプチダーゼ活性によって、αチューブリンからC末端の芳香族アミノ酸(哺乳類ではチロシン、酵母ではフェニルアラニン)が除去されます。C末端チロシン/フェニルアラニンはグルタミン酸(E)残基が基になっているため、脱チロシン化/脱フェニルアラニン化型α-チューブリンはGlu-チューブリンとも呼ばれます。チロシンは、哺乳類のチューブリン-チロシンリガーゼによってGlu-チューブリンのC末端に再度付着できるのに対し、フェニルアラニンは、他の生物のチューブリン-チロシンリガーゼとの強い相同性を示す酵母YBR094w遺伝子が存在しても酵母のGlu-チューブリンに翻訳後追加されません。
特異性
100%配列相同性から、広範囲の動物種と反応すると予測されます。
C末端にフェニルアラニン(酵母)またはチロシン(哺乳類およびニワトリ)があるαチューブリンと反応します(PMID 6204858)。C末端にPheまたはTyrがない翻訳後修飾α-チューブリンには反応しません。
免疫原
エピトープ:C末端
精製酵母チューブリン
アプリケーション
この抗αチューブリン抗体、チロシン化、クローンYL1/2はαチューブリンの検出において、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、免疫組織染色、電子顕微鏡、ELISA、放射免疫測定法での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのC2C12細胞ライセート中のチロシン化αチューブリンを検出できます。
免疫細胞染色:4.0 µg/mLで使用、A431、HeLaおよびHUVEC細胞中のチロシン化αチューブリンを検出できます。
免疫細胞染色:酵母ではフェニルアラニン化αチューブリン免疫反応を、HEK293細胞ではチロシン化αチューブリン免疫反応を検出しました(Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582; Bandyopadhyay, B., et al. (2007). J Biol Chem. 282(22):16454-16464)。
免疫組織染色:ハンバーガー・ハミルトン第4期(HH4)のニワトリ胚の中線レベルの切片で微小管のチロシン化αチューブリン免疫反応を検出しました(Nakaya, Y., et al. (2008).Nat. Cell Biol. 10(7):765-775)。
電子顕微鏡検査:粗酵母の核膜調製物を用いた微小管フェニルアラニン化αチューブリン免疫反応と、NIH/3T3細胞を用いた微小管チロシン化αチューブリン免疫反応を検出しました(Wehland, J., and Willingham, M.C.(1983).J Cell Biol. 97(5 Pt 1):1476-1490; Kilmartin J.V., et al. (1982).J Cell Biol. 93(3):576-582)。
ELISA:クローンYL1/2の抗原性は、C末端にTyr/Pheがあるまたはないαチューブリンペプチドに対するブタ脳由来チューブリンを用いた競合的ELISAによって決定されましたた(Wehland, J., et al. (1984).EMBO J. 3(6):1295-1300)。
放射免疫測定法:ニワトリ脳チューブリンおよび酵母チューブリンに対するクローンYL1/2の免疫反応を放射免疫測定法で測定しました(Kilmartin J.V., et al. (1982).J Cell Biol. 93(3):576-582)。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
A431細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのA431細胞ライセート中のチロシン化αチューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約55 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG2aκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1864-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Wehland et al.
The EMBO journal, 3(6), 1295-1300 (1984-06-01)
We have characterized the epitope of the rat monoclonal antibody YL 1/2 in detail using synthetic peptides and several alpha-tubulin derivatives. The epitope seems to be provided by the linear sequence spanning the carboxy-terminal residues of tyrosinated alpha-tubulin. By competitive
A rat monoclonal antibody reacting specifically with the tyrosylated form of alpha-tubulin. II. Effects on cell movement, organization of microtubules, and intermediate filaments, and arrangement of Golgi elements.
Wehland, J; Willingham, MC
The Journal of cell biology null
Pierre Romé et al.
The Journal of cell biology, 189(4), 651-659 (2010-05-19)
Aurora A is a spindle pole-associated protein kinase required for mitotic spindle assembly and chromosome segregation. In this study, we show that Drosophila melanogaster aurora A phosphorylates the dynactin subunit p150(glued) on sites required for its association with the mitotic
RhoA and microtubule dynamics control cell-basement membrane interaction in EMT during gastrulation.
Nakaya, Y; Sukowati, EW; Wu, Y; Sheng, G
Nature Cell Biology null
Tau aggregation and toxicity in a cell culture model of tauopathy.
Bandyopadhyay, B; Li, G; Yin, H; Kuret, J
The Journal of Biological Chemistry null