安全性情報
MAB1692
Sigma-Aldrich
Anti-Dystrophin Antibody, mid-rod, clone 6D3
culture supernatant, clone 6D3, Chemicon®
別名:
Anti-BMD, Anti-CMD3B, Anti-DXS142, Anti-DXS164, Anti-DXS206, Anti-DXS230, Anti-DXS239, Anti-DXS268, Anti-DXS269, Anti-DXS270, Anti-DXS272, Anti-MRX85
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
6D3, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, canine, human, rabbit, rat
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
9
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6D3, monoclonal
化学種の反応性
mouse, canine, human, rabbit, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DMD(1756)
特異性
ヒト・ジストロフィンのMid rodドメイン(アミノ酸1181と1388の中間)。正常マウス、ラット、ウサギ、およびイヌの骨格、心臓、平滑筋のジストロフィンとも反応します。その他の動物種は試験していません。 脳アイソフォームを含むブロットと反応します。Mdxマウス組織、またはDMD/BMD患者(遺伝子欠失を持つため抗体結合部位が欠落しています)に対する反応性を示しません。 トリ・ジストロフィンとは反応しません。
染色パターン: 光学顕微鏡:筋繊維の周辺部を連続的に標識化。
E.M. Gold: 細胞質膜の細胞質表面近傍。
ウェスタンブロッティング: 400 kDに低分子量代謝産物を加えた値近傍に強い二重バンド。
免疫原
エピトープ:mid-rod
バクテリア融合タンパク質(Cell (1987) 51:919-928)。
アプリケーション
Anti-Dystrophin Antibody, mid-rod, clone 6D3はジストロフィン検出への使用についてWB、IHで検証されています。
免疫組織染色:(新鮮凍結した非固定組織に限定):
非希釈 - 1:20で使用。パラフィン包埋組織への使用は推奨できません。
EM Gold (軽度の固定:2%ホルムアルデヒド+ 0.001%グルタルアルデヒド、1時間、抗凍結剤として 2.3Mスクロース使用):非希釈で使用。 25°Cで90分間定温放置。
ウェスタンブロッティング:1:100~1:250で使用。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
MAB1692を免疫組織染色で使用する手順
1) 液体窒素冷却したイソペンタンに浸漬して筋ブロックを凍結。
2) 切断して4 μm~10 μmの切片とし、0.05%クロム・ミョウバン含む0.5%ゼラチンで表面をコーティングしたスライド上で空気乾燥。
3) スライドは使用するまで-70 °Cで保存(ポリエチレンのラップで包んでおく)。 保存してあった切片を使用する場合は、切片温度が室温と平衡になるのを待ってからラップを取り除き、次のステップへ進みます。
4) 一次抗体のアリコート(50 μL)を切片(非固定)へ適用します。室温(または37°C)で1時間定温放置。
5) 切片をリン酸バッファー生理食塩水中で3 x 10分間洗浄。
6) 標識化された二次抗体のアリコート(50 μL)を適用します。 25°Cで60分間定温放置。
7) 切片をリン酸バッファー生理食塩水中で3 x 10分間洗浄。
8) 水系マウントメディア中で蛍光切片をマウント、または、ペルオキシダーゼ標識で可視化します。永久プレパラートとするため、脱水、清浄化後にペルオキシダーゼ標識化した切片を載せます。
研究のカテゴリ
代謝
研究のサブカテゴリ
筋生理学
物理的形状
培養上清、1%BSAを含むPBS中の液体(15 mMアジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
使い易い未希釈アリコートとして、-20°Cで最長12か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:スナップ凍結したヒト、またはラット横紋筋。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1692:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heterogeneity of dystrophin expression in patients with Duchenne and Becker muscular dystrophy.
Nicholson, L V, et al.
Acta neuropathologica, 80, 239-250 (1990)
A deficit of brain dystrophin impairs specific amygdala GABAergic transmission and enhances defensive behaviour in mice.
Sekiguchi, M; Zushida, K; Yoshida, M; Maekawa, M; Kamichi, S; Yoshida, M; Sahara et al.
Brain null
A B-Myb complex containing clathrin and filamin is required for mitotic spindle function.
Tomohiro Yamauchi,Takefumi Ishidao,Teruaki Nomura,Toshie Shinagawa,Yasunori Tanaka et al.
The Embo Journal null
S Masuda et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 195(4), 483-494 (2008-12-02)
The dystrophin-glycoprotein complex (DGC) and focal adhesion complex (FAC) are transmembrane structures in muscle fibres that link the intracellular cytoskeleton to the extracellular matrix. DGC and FAC proteins are abundant in slow-type muscles, indicating the structural reinforcement which play a
Is dystrophin labelling always discontinuous in Becker muscular dystrophy?
Slater, C R and Nicholson, L V
Journal of the Neurological Sciences, 101, 187-192 (1991)