Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MAB1618
Sigma-Aldrich
Anti-Dynein Antibody, 74 kDa Intermediate chains, cytoplasmic, clone 74.1
clone 74.1, Chemicon®, from mouse
別名:
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
74.1, monoclonal
交差性
Xenopus, mouse, fish, rat, human, sheep, Drosophila, bovine
以下との反応禁止
squid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYNC1I1(1780)
詳細
細胞質ダイニン1中間鎖1(UniProt:Q29RQ3、別名:細胞質ダイニン中間鎖1、ダイニン中間鎖1細胞質、DH IC-1)および細胞質ダイニン1中間鎖2(UniProt:Q0III3、別名:細胞質ダイニン中間鎖2、ダイニン中間鎖2細胞質、DH IC-2)は、それぞれウシDYNC1I1遺伝子(Gene ID:613724)およびDYNC1I2遺伝子(Gene ID:526329)によってコードされています。細胞質ダイニン複合体は微小管に結合する逆行性輸送モーターです。細胞質ダイニン1は細胞内でより多く存在するモーターであり、細胞質ダイニン2は鞭毛内輸送に関与しています。細胞質ダイニン1は約1.5 mDaのマルチサブユニット複合体で、ホモ二量体重鎖(DYNC1H1によってコード)、2本の中間鎖(DYNC1I1、DYNC1I2によってコード)、軽中間鎖(DYNC1LI1、DYNC1LI2によってコード)および軽鎖(DYNLT1、DYNLT3、DYNLRB1、DYNLRB2、DYNLL1、DYNLLl2によってコード)で構成されています。ホモ二量体の重鎖はダイニン複合体のコアとして働き、微小管と結合してATP依存性の細胞質ダイニン運動を可能にします。他のダイニンサブユニットはホモ二量体として結合し、複合体の安定性を維持し、活性を調節し、アクセサリータンパク質やカーゴタンパク質との相互作用を介する調節的役割を担っています。中間鎖タンパク質(IC1およびIC2)は、単独またはダイナクチン複合体との相互作用を介して、カーゴの結合と特異性に関与します。IC1とIC2は69%のタンパク質が一致します。N末端ではダイニン軽鎖やダイナクチンのp150サブユニットと相互作用し、また中間鎖C末端ではWD40リピートを介して重鎖と相互作用します。
特異性
ニワトリ、線虫、タマホコリカビ(Dictystelium)に対してはテストしていません。
アプリケーション
免疫細胞染色:
希釈倍率1:50~1:100で使用できます。培養MDCK細胞、NRR細胞、N1E細胞、PTK-1細胞と反応します。
免疫沈降:
10 μLで使用、0.5 mgの組織で使用されました。このモノクローナル抗体は、さまざまな組織や培養細胞株のTX-100またはNP-40ライセート(530 kDの重鎖、軽中間鎖、軽鎖を含む)から、ダイニン複合体全体を化学量論的にきれいに免疫沈降させました。ライセートの調製にSDSなどの界面活性剤を用いると、免疫沈降するダイニンサブユニットはIC74サブユニットだけとなり(おそらくダイニン複合体が解離するため)、SDS免疫沈降物には他の混入タンパク質がみられます。
イムノブロッティング:
希釈倍率1:1,000~1:5,000で使用できます。MDCK細胞、PC-12細胞、N1E細胞、ニューロン、グリア、その他の培養細胞と反応します。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗ダイニン抗体74 kDa中間鎖、細胞質、クローン74.1は、ダイニン量の検出において、IC、IF、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
A431ライセートのウェスタンブロッティングで日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのA431ライセートでダイニンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約74 kDa。
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナルIgG2b抗体、20 mMリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.6)+250 mM NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム(保存剤)含有
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞、A431細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB1618:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hsp90-binding immunophilins link p53 to dynein during p53 transport to the nucleus.
Galigniana, MD; Harrell, JM; O'Hagen, HM; Ljungman, M; Pratt, WB
The Journal of Biological Chemistry null
Preferentially localized dynein and perinuclear dynactin associate with nuclear pore complex proteins to mediate genomic union during mammalian fertilization.
Payne, C; Rawe, V; Ramalho-Santos, J; Simerly, C; Schatten, G
Journal of Cell Science null
Evidence for glucocorticoid receptor transport on microtubules by dynein.
Harrell, JM; Murphy, PJ; Morishima, Y; Chen, H; Mansfield, JF; Galigniana, MD; Pratt, WB
The Journal of Biological Chemistry null
Evidence that the peptidylprolyl isomerase domain of the hsp90-binding immunophilin FKBP52 is involved in both dynein interaction and glucocorticoid receptor movement to the nucleus.
M D Galigniana, C Radanyi, J M Renoir, P R Housley, W B Pratt
The Journal of Biological Chemistry null
A direct interaction between cytoplasmic dynein and kinesin I may coordinate motor activity.
Ligon, LA; Tokito, M; Finklestein, JM; Grossman, FE; Holzbaur, EL
The Journal of Biological Chemistry null