安全性情報
LF0HCI6S2
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター
F0HC, filtration area 1.57 m²
別名:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, F0HC media series, 16 in. diameter, 7-cell, silicone seal, 2/pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター, F0HC, cellulose, filtration area 1.57 m2, hydrophilic
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
品質水準
詳細
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
H
17.65 cm (6.95 in.)
直径
40.64 cm (16 in.)
ろ過面積
1.57 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
全有機炭素(TOC)残留物
565-1037 ppb
入力
sample type liquid
導電率
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
F0HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: スタック ディスク
Stack Design: 16 in. diameter, 7-cell
アプリケーション
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
規格
Filter Grade: F0HC
調製ノート
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilization Method
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
アナリシスノート
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LF0HCI6S2:
試験成績書(COA)