Merck
KVEPG2TTH1
Millipore
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)®SHR、オプティキャップ(Opticap)®XLTカプセル
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XLT 20
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
device L
62.5 cm (24.6 in.)
device size
20 in.
フィルタ直径
10.7 cm (4.2 in.)
filter filtration area
1.38 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
マトリックス
Millipore Express® SHR
ポアサイズ
0.1 μm pore size
泡立ち点
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
フィッティング
(38 mm (1 ½ in.) Sanitary Flange Inlet and 16 mm (5?8 in.) Hose Barb Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tライン/ゲージポート:Tライン
デバイス構成:カプセル
包装
開けやすいダブルバッグ
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすMILLIPORE EXPRESS®メンブレンを用いて製造されました。
滅菌法:
45 kGyのガンマ線に対応 123 °Cで60分を3サイクルのオートクレーブにも対応、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥ 3 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
TOC/導電性:滅菌と22 Lの水での制御下フラッシング後、サンプルでは25 °Cにおいて&#x3C 500 ppb TOC(USP &#x3C 643 &#x3C)および&#x3C 1.3 μS/cm(USP &#x3C 645 &#x3C)が確認されました。
細菌の保持:ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 107 CFU/cm2で、サンプルには定量的な保持力がありました。
その他情報
使用方法:
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『OPTICAP® XLカプセル・OPTICAP® XLTカプセル』ユーザーガイドの「設置」セクションを参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany