Merck
KVEPG3TTH1
Millipore
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 5/8 in. HB without gauge port, Gamma Compatible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
製品名
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)®SHR、オプティキャップ(Opticap)®XLTカプセル, Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
物質
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XLT 30
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
W
7.8 in.
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
デバイス L
87.2 cm (34.3 in.)
デバイスサイズ
30 in.
フィルタ直径
10.7 cm (4.2 in.)
Filter filtration area
2.06 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHR
ポアサイズ
0.1 μm pore size
泡立ち点
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
フィッティング
(38 mm (1 ½ in.) Sanitary Flange Inlet and 16 mm (5?8 in.) Hose Barb Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tライン/ゲージポート:Tライン
デバイス構成:カプセル
包装
開けやすいダブルバッグ
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすMILLIPORE EXPRESS®メンブレンを用いて製造されました。
滅菌法:
45 kGyのガンマ線に対応 123 °Cで60分を3サイクルのオートクレーブにも対応、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥ 4.5 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
TOC/導電性:滅菌と33 Lの水での制御下フラッシング後、サンプルでは25 °Cにおいて&#x3C 500 ppb TOC(USP &#x3C 643 &#x3C)および&#x3C 1.3 μS/cm(USP &#x3C 645 &#x3C)が確認されました。
細菌の保持:ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 107 CFU/cm2で、サンプルには定量的な保持力がありました。
その他情報
使用方法:
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『OPTICAP® XLカプセル・OPTICAP® XLTカプセル』ユーザーガイドの「設置」セクションを参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany