Merck
IT5SP0002
Millipore
IT5 Spare, 3/8" Barb Filter Test Accessory Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151819
eCl@ss:
32031690
メーカー/製品名
Integritest®
品質水準
H
102 mm
4 in.
W
8 in.
depth
6 in.
重量
16 oz
適合性
for use with INTEGRITEST® 5
保管温度
10-30°C
法的情報
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany