Merck
HX0608
Supelco
塩酸 溶液
OMNITRACE® Ultra
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
製品名
塩酸 溶液, OmniTrace Ultra, for inorganic trace analysis
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸気圧
190 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
濃度
≥30 -50% in hydrofluoric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
溶解性
soluble (Water: Soluble)
密度
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached fluoropolymer bottles. Each fluoropolymer bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0608-2:
HX0608-7:
HX0608-1:
HX0608-6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
塩酸 溶液 1.0&#160;N, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H9892
塩酸 溶液