安全性情報
HX0290
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
別名:
Hexanes, FM approval
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
bp:
69 °C/1013 hPa
製品名
Hexanes, HPLC, 98.5% Hexanes, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気圧
160 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
UV吸収
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
HX0290P-6 and HX0290P-1 are packaged in poly coated glass bottles
HX0290-NP10 sold as 2 x 10 L
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (n-hexane)Report%Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane)98.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testInfrared SpectrumConformsSulfur compounds (as S)0.005% maxThiopheneTo pass testUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.30AU maxUV Abs. at 220 nm0.20AU maxUV Abs. at 230 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.04AU maxUV Abs. at 250 nm0.02AU maxUV Abs. at 280 - 400 nm0.01AU maxWater (H2O)0.01% maxWater-soluble titrable acid0.0003meq/g max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0290-37:
US1HX0290DP38:
HX0290MT-37:
439185-901:
HX0290WI-31:
SA439185-4L:
HX0290-20:
HX0290-39:
SA293253-4L:
HX0290-NP20:
HX0290-25PL:
SA293253-4X4L:
HX0290-38:
HX0290GL-39:
HX0290P-6:
HX0290UV-31:
HX0290.901:
HX0290-901:
HX0290MO-39S:
HX0290DP-38:
HX0290P-1:
HX0290EU-38:
HX0290-1:
HX0290-31:
HX0290DP-40:
HX0290-6:
HX0290-36:
SA439185-4X4L:
試験成績書(COA)