HTMP1MAG-54K
MILLIPLEX® Human TIMP Magnetic Bead Panel 1 - Immunology Multiplex Assay
TIMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple TIMP biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-101%
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(TIMP-2)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Human TIMP Panel 1 Bead kit (TIMP-1, -2) is to be used for serum/plasma samples.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
特異性
No significant cross-reactivity was observed among analytes in this panel.
アプリケーション
- Analytes: TIMP-1, TIMP-2
- Recommended Sample type: Serum or plasma
- Recommended Sample dilution: 1:50
- Assay Run Time: One day or overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
特徴および利点
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
化粧品やパーソナルケア製品の研究において、イムノアッセイを使用して炎症や感作、老化、組織再生に関するバイオマーカーを評価し、化粧品の潜在的な有害作用を調べる方法についてご紹介します。
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
See how MILLIPLEX® multiplex immunoassays offer researchers the ability to simultaneously quantitate a large number of human cytokines, chemokines, and growth factors, and detect human immunoglobulins against SARS-CoV-2 antigens, to better understand the immune response to COVID-19, including cytokine storm.