HCYTB-60K-PX38
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38-Plex Premix
別名:
MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, The Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B bead-based multiplex panel
About This Item
おすすめの製品
使用法
kit sufficient for 96 wells
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
パラメーター
25 μL sample volume (per well)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research category: Inflammation & Immunology
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
特異性
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract