安全性情報
HCYTA-60K-PX48
Millipore
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルA 48プレックスプレミックス磁気ビーズパネル - 免疫マルチプレックスアッセイ
別名:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.77
交差性
human
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
サイトカインは、適応免疫反応と先天性免疫反応の両方において重要な役割を果たす免疫調節ポリペプチドです。 「サイトカイン」という用語は、正常および病的状態の両方で調節因子として機能して個々の細胞および組織の機能活性を調節する、さまざまな可溶性タンパク質とペプチドのグループに対して一般的に使用されています。さらに、これらのタンパク質は、細胞間の直接相互作用を媒介し、細胞外環境で生じるプロセスを調節します。サイトカインは、より広範囲の標的細胞に作用する点でホルモンとは異なります。サイトカイングループのタンパク質には、リンホカイン、インターフェロン、コロニー刺激因子、およびケモカインなどがあります。成長因子は、標的細胞の生存、増殖、分化の刺激に関与して、血管形成、脈管形成、細胞移動、アポトーシス、傷害治癒および胚形成に影響を及ぼします。サイトカイン、ケモカイン、および成長因子の研究は、免疫系の理解を深めるため、および多くの抗原に対するその多面的反応、特に炎症過程や病状を生み出すこれらの反応に関する理解を深めるために重要な役割を果たします。 これらの病状には感染症、変形性関節症、呼吸器疾患、IBD、敗血症、アレルギー反応に加えて、神経疾患、代謝性疾患および循環器疾患、さらにがんなども含まれます。 MILLIPLEX® MAPは、広範囲の病状や動物種にわたる極めて幅広い分析の選択肢を提供します。 メルクは、お客様に信頼される結果が得られるように、各キットを優れた品質で構築しています。 対象分析物が特定されたら、後はメルクにお任せください。 検証プロセスでの評価項目には、プロトコルに記載されているアッセイ特性に加えて、交差反応性、希釈直線性、キットの安定性、およびサンプル挙動(例えば、検出可能性や安定性)などの性能基準が含まれています。 各MILLIPLEX® MAPパネルおよびキットには以下が含まれます:アッセイ性能を認定するための品質管理(QC)、ロット間の一貫性を保証するための標準物質(較正物質)との比較およびQCロットと基準ロット間比較、血清および血漿サンプル中で天然の分析物環境を模擬するために最適化された血清マトリックス、一貫した分析物プロファイルがパネル内で得られるように設計された検出抗体カクテル。さらに、各パネルとキットは、バッチ間の再現性を保証するための厳格な製造基準に適合しています。 したがって、MILLIPLEX® MAPヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルAを用いれば、サイトカインによる治療の可能性とサイトカイン発現の調節に集中することができます。 磁気ビーズフォーマットのLuminex® xMAPプラットフォームと組み合わせれば、速度と感度を最適化できるメリットが得られ、数多くの分析物を複合的に同時定量検出できるため、生産性を大幅に改善できます。
アプリケーション
Luminex® xMAP技術を用いたヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルAビーズベースマルチプレックスパネルを使用すると、ヒト血清、血漿、および細胞培養サンプル中の、48種のサイトカイン、ケモカイン、および成長因子バイオマーカーを同時分析できます。これは、終夜または2時間のインキュベーションアッセイです。このアッセイには、1ウェルあたり25 μLの血漿または血清の原液(RANTESの場合は1:100希釈)、あるいは25 μLの細胞培養上清が必要です。このキットは、ヒト組織/細胞ライセートおよび培養上清サンプル中、ならびに血清または血漿サンプル中のヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルA分析物のすべての分析に使用できます。RANTESは、血漿/血清サンプルの1:100希釈が必要なため、その他のサイトカインとの多重化をこのパネルで行うことはできません。このプレミックスパネルにはRANTESビーズが同梱されているため、それを考慮したサンプル計画を立案してください。分析可能物質は、sCD40L、EGF、Eotaxin、FGF-2、Flt-3リガンド、Fractalkine、G-CSF、GM-CSF、GROα、IFNα2、IFNγ、IL-1α、IL-1β、IL-1ra、IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-9、IL-10、IL-12 (p40)、IL-12 (p70)、IL-13、IL-15、IL-17A、IL-17E/IL-25、IL-17F、IL-18、IL-22、IL-27、IP-10、MCP-1、MCP-3、M-CSF、MDC (CCL22)、MIG、MIP-1α、MIP-1β、PDGF-AA、PDGF-AB/BB、RANTES、TGFα、TNFα、TNFβ、VEGF-Aです。
特徴および利点
構成:プレミックス
包装
96ウェルプレート
保管および安定性
キット構成品の推奨保存温度は2~8℃です。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Igor V Kudryavtsev et al.
Viruses, 14(9) (2022-09-24)
The adaptive antiviral immune response requires interaction between CD8+ T cells, dendritic cells, and Th1 cells for controlling SARS-CoV-2 infection, but the data regarding the role of CD8+ T cells in the acute phase of COVID-19 and post-COVID-19 syndrome are
Kuo-Chu Lai et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 13(2), 1314-1328 (2022-02-17)
Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeat 2 (IFIT2) is a reported metastasis suppressor in oral squamous cell carcinoma (OSCC). Metastases and cachexia may coexist. The effect of cancer metastasis on cancer cachexia is largely unknown. We aimed to address this gap
関連コンテンツ
サイトカインマルチプレックスアッセイにより、研究者は免疫系を容易に調べることができます。MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルAは、48種類の免疫因子を1つのサイトカインマルチプレックスアッセイパネルにまとめたもので、自由にアナライトを組み合わせることも、プレミックスキットを選ぶこともできます。
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A combines 48 individual immune factors in a single cytokine multiplex assay panel with the flexibility of choosing any analyte combination or selecting a premixed kit.