Merck
H0MMMUSTC
Millipore
Millidisk Cartridge Housing T-line 40stk
Small-volume applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161525
eCl@ss:
32031603
物質
316L stainless steel
silicone seal
品質水準
メーカー/製品名
Millidisk®
利用可能性
available only in North America
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
H
22.1 cm (8.7 in.)
L
22.1 cm (8.7 in.)
入口幅・出口幅
17.8 cm (7 in.)
重量
2.95 kg (6.5 lb)
フィッティング
4 in. base-dome connection O-ring (2-337)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
カートリッジコード
Code M (2-118; O-rings)
適合性
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
詳細
Device Configuration: T-型
アプリケーション
小容量用
特徴および利点
Surface Finish, Exterior: サニタリー仕上げ Ra<0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: 精密電解研磨 サニタリー仕上げ, Ra<0.5 µm (20 µin)
その他情報
Type of mounting used for filter housing: 硬性のブレースチューブ接続による取付けが可能
法的情報
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany