安全性情報
GF307
Sigma-Aldrich
β-NGFタンパク質、ヒトリコンビナント動物フリー
The Nerve Growth Factor is a well characterized neurotropic protein that plays a critical role in the development of sympathetic & some sensory neurons in the peripheral nervous system. Manufactured using all non-animal reagents.
別名:
Nerve Growth Factor, NGF, BNGF, Beta NGF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
神経成長因子(β-NGF)は、交感神経ニューロンと、末梢神経系の一部の感覚ニューロンの発達において重要な役割を果たす、十分に特性評価された向神経性タンパク質です。またNGFは、中枢神経系において、前脳基底部のコリン作動性ニューロンの栄養因子としても機能します。NGFは、非神経組織に対する生物学的効果を有することも分かっています。 β-NGFは、BDNF、NT-3およびNT-4に対して構造的に関与する神経栄養因子です。 β-NGFは、その受容体β-NGFRを介してシグナルを伝達する強力な神経栄養因子で、感覚神経系と交感神経系の発達と維持に重要な役割を果たします。βまた-NGFは、Bリンパ球の成長・分化因子としても機能して、B細胞生存を増強します。ヒトβ-NGFの機能形式は、2つの13.5 kDaのポリペプチドモノマー(合計238個のアミノ酸残基)からなる非共役ジスルフィド結合ホモ二量体です。生物活性には3つのジスルフィド結合が必要です。
製品供給源:E. coli(大腸菌)
特異性
交差反応性
ニワトリ、ハムスター、マウス、ラット
アプリケーション
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
成長因子および受容体
品質
生物活性アッセイ:アッセイ1:ヒトTF-1細胞の増殖の用量依存的な促進により測定されます。ED50の予測値は≤ 1.0 ng/mLで、≥ 1 x 106単位/mgの比活性度に相当します。
アッセイ2:ニワトリE9 DRG神経突起伸長を促進できる能力により測定されます。ED50の予測値は≤ 1.0 ng/mLで、≥ 1 x 106単位/mgの比活性度に相当します。
物理的形状
リコンビナント動物フリーヒトβ-NGFは、非動物性試薬のみを使用して製造されています。
製品は凍結乾燥前に0.2ミクロンフィルターでろ過されています。
保管および安定性
-20°Cで受領日から最大6カ月間保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF307:
試験成績書(COA)