主要文書
FTPF00789
Millipore
Silicone 4 in. Tri-Clover gasket 1-cartridge housing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
eCl@ss:
25140604
入力
sample type pharmaceutical(s)
品質水準
アプリケーション
environmental
適合性
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
法的情報
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany