主要文書
FHLP29325
Millipore
Fluoropore Membrane, PTFE, hydrophobic, 0.5 µm, 293 mm, white, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
PTFE
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
パラメーター
130 °C max. temp.
40 mL/min-cm2 water flow rate
8 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
293 mm
厚さ
175 μm
重量分析抽出物
0.5%
マトリックス
Fluoropore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
85 % porosity
泡立ち点
≥0.63 bar, air with water at 23 °C
詳細
Filter Code: FHLP
Filter Type: スクリーン フィルター
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany