安全性情報
FCMAB412F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® 抗I型コラーゲンFITC抗体、クローン5D8-G9
clone 5D8-G9, Milli-Mark®, from mouse
別名:
Alpha-1 type I collagen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5D8-G9, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
詳細
コラーゲンは進化の過程で高度に保存されており、三重ヘリックス構造に必要な部分である途切れない「グリシンX Y」トリプレットリピートが特徴です。I型コラーゲン(95 kDa)は、骨、角膜、皮膚、腱に存在します。コードする遺伝子の変異は、骨形成不全症、エーラス・ダンロス症候群、および特発性骨粗鬆症と関連しています。この遺伝子と血小板由来増殖因子ベータが存在する17番および22番染色体の相互転座は、隆起性皮膚線維肉腫と呼ばれる特定のタイプの皮膚腫瘍(増殖因子のアップレギュレートされた発現に起因する)と関連しています。
特異性
抗体はヒトI型コラーゲンを認識します。
免疫原
精製ヒトI型コラーゲン、完全フロイントアジュバントで乳化。′
アプリケーション
Milli-Mark抗I型コラーゲン-FITC抗体、クローン5D8-G9は、FCで使用するための、I型コラーゲンに対する抗体です。
研究のカテゴリ
細胞構造
品質
HEK293T細胞を用いたフローサイトメトリーにより評価済み。
ターゲットの説明
算出値:139 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のFITCと結合した精製マウスモノクローナルIgG1抗体。
プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8°Cの遮光した場所で受領日から最大6カ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
HEK293T細胞
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB412F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiao Wu et al.
Nature communications, 13(1), 676-676 (2022-02-05)
Ferroptosis is a nonapoptotic cell death process that requires cellular iron and the accumulation of lipid peroxides. In progressive rheumatoid arthritis (RA), synovial fibroblasts proliferate abnormally in the presence of reactive oxygen species (ROS) and elevated lipid oxidation. Here we
Tanya Wright et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 95(9), 997-1007 (2019-07-10)
Osteosarcoma (OSA) is a malignant tumor of middle-aged dogs and adolescent humans. The clinical outcome of OSA has not improved over more than three decades, and dogs typically succumb to metastatic disease within 6 months despite tumor resection through limb
Tong Wu et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 26(12), 1768-1777 (2016-10-19)
Increased numbers of bone marrow-derived progenitor cells, known as fibrocytes, populate the peripheral circulation, orbit, and thyroid of patients with Graves' disease (GD). These cells have been implicated in the development of thyroid-associated ophthalmopathy. They can differentiate into myofibroblasts or