Merck
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
別名:
Fluoropore Membrane Filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
直径
15.5 mm
フィルタ直径
15.5 mm
厚さ
≥100 μm
重量分析抽出物
≤0.5%
ポアサイズ
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
泡立ち点
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13