Merck
EZFITQUICKC
Millipore
EZ-Fit®マニホールドクイック接続
pkg of (1 plug and 1 connector), spare parts including one plug and connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel
品質水準
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
spare parts including one plug and connector
メーカー/製品名
EZ-Fit®
包装
pkg of (1 plug and 1 connector)
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
プラグ1つとコネクター1つによるEZ-Fit®マニホールドクイック接続は、マニホールドパイプのいずれか一方の端に適合され、フローの方向を選択できるようにします。EZ-Fit®マニホールドのコネクターは真空システムに接続され、プラグはマニホールドパイプのもう一方の端の開口部を密閉するために使用されます。コネクターとプラグは最適な真空と吸引を形成して、効率的なろ過を促進します。
アプリケーション
プラグ1つとコネクター1つによるEZ-Fit®クイック接続は、マニホールドパイプの一方の端に適合され、フローの方向を選択できるようにします。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany