Merck
EZFITBACKF
Millipore
EZ-Fit®マニホールドチェックバルブ
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
別名:
メンブレンフィルターバルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
silicone
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 units
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Fit®マニホールドチェックバルブは、真空システムからの液体の逆流を防ぐために、フレキシブルチューブ接続に組み込まれています。
アプリケーション
チェックバルブは、EZ-Fit®マニホールドの真空システムからの液体の逆流を防ぎます。また、効率的で汚染のないろ過を可能にします。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany