Merck
すべての画像(5)
主要文書
EZFITMHTA1
Millipore
EZ-FIT®マニホールドヘッド・ハイスループット
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, pkg of 1 unit
別名:
EZ-Fit®マニホールドろ過ヘッド, バイオバーデン用途、マニホールド用ろ過ヘッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel
品質水準
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Fit®マニホールドヘッド・ハイスループットアプリケーションは、使いやすさを改善し、メンテナンスを減らし、汚染のリスクを制限するように設計されています。このろ過ヘッドは、EZ-Fit®ろ過ユニットと完全に適合します。
アプリケーション
EZ-Fit®マニホールドヘッド・ハイスループットアプリケーションは、一般的な微生物分析、バイオバーデン試験、水モニタリングのためのサンプルろ過時に使用するEZ-Fit®マニホールドの付属品です。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany