Merck
EZFITL0HE3
Millipore
Microfil® V or Microfil® S Filtration Head
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, availabe as 3 units, pkg of 3 units
別名:
EZ-Fit®マニホールド用Microfil® VまたはMicrofil® Sろ過ヘッド(3ユニット), EZ-Fit®真空マニホールドに使用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 units
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.