Merck
Z740656
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 500 mL, stopper joint: 7, volume 100-500 mL, accuracy: 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass flask
flat bottom
ジョイント
joint: stopper7
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pkg of 6 ea
容積測定範囲
100-500 mL, accuracy: 50 mL
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z740656-6EA4061837642524