Merck
Z689955
Sigma-Aldrich
Aldrich® カラムクランプ
size M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
サイズ
M
L ×直径
211 mm × 11 mm , arm
最大口開き
91-114 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
腐食耐性のステンレスでできています。クロマトグラフィーカラムおよび大型の円筒形ガラス器具に最適です。大型でフラットな蝶ネジ/ウォームギヤにより、最大限に締めることや、時間をほとんどかけずに外すことができます。
注:クランプとフレームその他の装備の取り付けには、さらにクランプホルダーが必要です。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)