Merck
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Lightnin 829453
ロッド直径× L
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
重量
14 lb
詳細
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
法的情報
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)