Merck
Z190357
Sigma-Aldrich
Support stand
rod diam. × L 5/8 in. × 29 in. , SS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
ロッド直径× L
5/8 in. × 29 in. , SS
詳細
Heavy steel base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Includes metal base and rod.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Support stand with rod base size 5 in. × 8 in., Standard
Z509450
Support stand with rod
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z190357-1EA4061834381808