安全性情報
EX0996
Supelco
300 Detergent phosphate-free
Extran®
別名:
Detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161902
形状
liquid
pH
11.5 ( in H2O, undiluted)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
A powerful, liquid concentrate specially formulated to remove stubborn contamination and burnt-on residues. extran 300 is especially effective at removing organic materials such as blood and proteins. extran 300 is phosphate and halogen free and works well in ultrasonic cleaning baths. Can be used on equipment and apparatus made of glass, plastic, quartz, porcelain, ferrous metals and rubber. A final rinse with distilled water will leave a residue-free surface. Dose: 10 to 200mL per literpH of a 1% solution: 10.1
法的情報
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0996-1:
US1SEX0996:
EX0996-7:
EX0996-2:
EX0996-20:
試験成績書(COA)