組成
Ethanol, 70 % (w/v)
Water, 28-32 % (v/v)
色
colorless
転移温度
flash point 10.6 °C
密度
0.8750-0.8850 g/mL at 20 °C
フォーマット
mixture
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethanol Solution 70% W/V (in H2O) can be used as:,·
- An extraction solvent for the extraction of phenolic compounds.
- A dehydrating reagent in tissue processing protocol.
アナリシスノート
ColorColorlessDenatured alcohol content68-72% by volDensity at 20°C0.8750-0.8850g/mLFormClear liquidWater content28-32% by vol
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.1 °F
引火点(℃)
10.6 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0281-901:
EX0281-10:
EX0281-1:
US1EX0281/10:
試験成績書(COA)