Merck
EX0276
Supelco
Ethyl alcohol, pure
≥99.5% (GC), GR ACS, 200 Proof Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-578-6
アッセイ:
≥99.5% (GC)
bp:
78 °C (lit.)
蒸気圧:
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
製品名
エタノール, GR ACS, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
蒸気密度
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
不純物
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.1% Methanol content (CH3OH)
≤0.2% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
-1 is 1 x 500ml; Case contains 6 x 500mL-3 is 1 x 4L; Case contains 4 x 4L-4 is 1 x 1L; Case contains 6 x 1L
アナリシスノート
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10APHA max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Limit of acetone and IPA: Passes test
Methanol content (CH3OH): 0.1% max
Solubility in water: Passes test
Substances darkened by sulfuric acid: Passes test
Substances reducing permanganate: Passes test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.0002meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0276-20:
EX0276-901:
EX0276-3:
EX0276TL-38K:
EX0276EI-38:
EX0276-1:
EX0276GE-38:
US1EX0276LY31:
EX0276-4:
試験成績書(COA)