Merck
EX0245
Supelco
酢酸エチル
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-500-4
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
蒸気圧:
73 mmHg ( 20 °C)
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
UV吸収
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.50
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.01
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX0245P-1 is packaged in poly coated glass bottles
EX0245-NP10 is sold as 2 x 10 L
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testTitrable acid0.0009meq/g maxUV Abs. at 255 nm1.00AU maxUV Abs. at 257 nm0.50AU maxUV Abs. at 263 nm0.10AU maxUV Abs. at 275 nm0.05AU maxUV Abs. at 300 - 4000.01AU maxUV Cut-off255nm maxWater (H2O)0.05% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1EX0245/902:
US1EX0245/36:
EX0245-6:
US1EX0245/37:
EX0245-39:
EX0245SO-39SK:
EX0245-36:
EX0245P-1:
US1EX0245GN/110K:
EX0245CA-36:
US1EX0245CA/36:
EX0245GN-37K:
EX0245-1:
EX0245-901:
US1EX0245/NS20:
EX0245-NS20:
US1EX0245/NP10:
EX0245-37:
US1EX0245/39:
US1EX0245GN/37K:
EX0245-31:
EX0245-NP10:
US1EX0245NS31:
US1EX0245SO39SK:
EX0245NS-31:
US1EX0245/38:
EX0245-38:
試験成績書(COA)