安全性情報
ECM515
Sigma-Aldrich
QCM走化性細胞遊走アッセイ 96ウェル(3 µm) 蛍光測定
The Chemicon QCM 3 uM 96-well Migration Assay provides a quick & efficient system for quantitative determination of various factors on cell migration, including screening of pharmacological agents or evaluation of integrins.
別名:
Chemotixis アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
QCM
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
wet ice
アプリケーション
研究カテゴリー
細胞構造
包装
96ウェル
構成
滅菌96ウェル 3μM 細胞遊走プレートアセンブリ:(部品番号 90199)96 ウェルフィーダートレイ 1 枚、および 96 ウェル細胞遊走チャンバープレート 1 枚(3 μm 孔インサート付き)。面積=0.3 cm2、細胞50,000個/ウェル
96ウェル細胞培養トレイ:(部品番号:90129)96ウェルフィーダートレイ1枚。
細胞接着溶液:(部品番号:90131)16 mLボトル 1本。
4倍濃縮細胞溶解緩衝液:(部品番号:90130) 16 mLボトル1本。
CyQuant GR Dye:(部品番号:90132)75 μLバイアル1本
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Campylobacter jejuni invade chicken LMH cells inefficiently and stimulate differential expression of the chicken CXCLi1 and CXCLi2 cytokines.
Charles L Larson, Devendra H Shah, A Singh Dhillon, Douglas R Call, Soohyoun Ahn et al.
Microbiology (Reading, England) null
Jon M Davis et al.
Infection and immunity, 74(8), 4401-4408 (2006-07-25)
Cytotoxic necrotizing factor type 1 (CNF1), a toxin produced by many strains of uropathogenic Escherichia coli (UPEC), constitutively activates small GTPases of the Rho family by deamidating a single amino acid within these target proteins. Such activated GTPases not only
Danielle K Lewis et al.
Neurobiology of aging, 33(6), 1123-1123 (2011-12-14)
In middle-aged female rats, focal ischemia leads to a larger cortical infarction as compared with younger females. To determine if stroke-induced cytotoxicity in middle-aged females was associated with impaired astrocyte function, astrocytes were harvested and cultured from the ischemic cortex