安全性情報
ECM504
Sigma-Aldrich
QCM 化性細胞遊走アッセイ、24 ウェル(3µm)、比色分析
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.76
化学種の反応性
all
品質水準
テクニック
activity assay: suitable
アプリケーション
Millipore 3 µm QCM 化学走化性アッセイ 24 ウェル比色法は、ボイデンチャンバーの原理に基づき、遊走チャンバー内で実施されます。 このアッセイ′のボイデンチャンバーの孔径3 µm は、白血球遊走の研究に適しています。 このアッセイの定量的性質は、薬剤のスクリーニングに有用です。各キットには 24 点のサンプルの評価に十分な量の資材が入っています。
Millipore 3 µm QCM 化学走性アッセイ 24 ウェル比色法は、研究のみを目的としており、診断用途では使用できません。
包装
24ウェル
構成
滅菌 3 µm 24 ウェル遊走プレートアセンブリ:(部品番号 2005709) 1 プレートあたり 12 個のインサートを含む 24 ウェルプレート 2 枚(合計 24 インサート/キット)。WST-1 試薬:(部品番号 Cs201370)バイアル 1 本。電気結合液:(部品番号 CS201382)5 mL。ピンセット:(部品番号 10203) 各1個。
保管および安定性
滅菌済み 3 µm 24 ウェル細胞遊走プレートアセンブリ 2 枚とピンセットは、 2 ~ 8℃ で保管してください。WST-1 試薬と電気結合液は -20℃ で保存してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
ECM504:
試験成績書(COA)