Merck
AP162F
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, FITC conjugate
1.5 mg/mL, Chemicon®
別名:
IgY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
Chicken IgY (IgG (H+L))
ANTIBODY SPEIFICITY:
Based on immunoelectrophoresis, the antibody reacts with the heavy chainjs of Chicken IgY and with light chains common to most chicken immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins, but antibodies may cross-react with immunoglobulins from other species.
FLUOROPHORE /PROTEIN RATIO
7.0 ug/mg; 2.6 moles FITCper mole IgG.
アプリケーション
Detect Chicken IgG using this Rabbit anti-Chicken IgG Antibody, FITC conjugate validated for use in IF.
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200 for most applicationsOptimal working dilutions must be determined by the end user.
物理的形状
Lyophilized. Buffer = 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25 M NaCl, pH 7.6. Preservative 0.01% Thimerosal, 0.05% Sodium Azide with 15 mg/mL BSA.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP162F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G J Wu et al.
Gene, 279(1), 17-31 (2001-11-28)
Ectopical expression of huMUC18, a cell adhesion molecule in the immunoglobulin gene superfamily, causes a non-metastatic human melanoma cell line to become metastatic in a nude mouse system. To determine if MUC18 expression correlates with the development and malignant progression