詳細
IgG(免疫グロブリンG)抗体サブタイプは、免疫系に最も豊富にある血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血中と細胞外液中に見られ、細菌、真菌およびウイルスに起因する感染症から保護します。ウサギ抗イヌIgGは、親和性分離によリ単離され、フルオレセインイソチオシアネート(FITC)に結合します。
IgG抗体の可変領域は抗原に対して特異的で、高度に保護されています。IgGは、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG2cの4つのサブクラスで構成されています。
IgG抗体の可変領域は抗原に対して特異的で、高度に保護されています。IgGは、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG2cの4つのサブクラスで構成されています。
特異性
抗イヌIgG(全分子)-FITC抗体は、イヌIgGサブクラスに特異的です。
免疫原
精製イヌIgG
アプリケーション
抗イヌIgG(全分子)-FITC抗体は、イヌの末梢血リンパ球を最小使用希釈1:32で用いる直接免疫蛍光法に使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
IgG(免疫グロブリンG)抗体は、細菌、真菌およびウイルスが引き起こす感染を防御します。母体のIgGは、感染に対する新生児の免疫防御に不可欠な胎盤を通じて胎児に移されます。IgG抗体は、補体系活性化においてIgM抗体と同様の機能を有します。IgGは、II型およびIII型の過敏症に関与しています。また、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1ヵ月保管します。
それ以上保管すると、溶液が使用アリコート中で凍結するおそれがあります。凍結と融解を繰り返すことや、「霜取り機能付き」冷凍庫で保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
それ以上保管すると、溶液が使用アリコート中で凍結するおそれがあります。凍結と融解を繰り返すことや、「霜取り機能付き」冷凍庫で保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F7884-BULK:
F7884-2ML:
F7884-.5ML:
F7884-VAR:
F7884-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(14), 3753-3762 (2014-05-31)
Due to the many similarities with its human counterpart, canine malignant melanoma (cMM) is a valuable model in which to assess the efficacy of novel therapeutic strategies. The model is herein used to evaluate the immunogenicity, safety, and therapeutic efficacy
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 49(1), 104-106 (2016-05-11)
Conjunctival swab PCR was evaluated as a tool to diagnose visceral leishmaniasis in dogs. Conjunctival swab PCR was compared to indirect immunofluorescence antibody test and blood PCR. Indirect immunofluorescence was significantly correlated with conjunctival swab PCR (p < 0.05), but
Scientific reports, 8(1), 4852-4852 (2018-03-21)
Dogs can spontaneously develop complex systemic autoimmune disorders, with similarities to human autoimmune disease. Autoantibodies directed at self-antigens are a key feature of these autoimmune diseases. Here we report the identification of interleukin enhancer-binding factors 2 and 3 (ILF2 and
The Laboratory Rat, 205(3-4) (2014)
Research in veterinary science, 82(2), 202-207 (2007-02-03)
Sheep and dog blood samples were collected from nine farms in the county of Guarapuava, Paraná, Brazil. The indirect fluorescent antibody test (IFAT) was used to detect Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies. Herein, serum samples from 305 sheep were