安全性情報
S2382
Sigma-Aldrich
血清 ヒツジ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物:
sheep
由来:
USA origin
フォーム:
lyophilized powder
由来生物
sheep
フォーム
lyophilized powder
由来
USA origin
保管温度
2-8°C
アプリケーション
ヒツジ血清は、細胞内寄生原生動物Theileria uilenbergiの赤血球期の長期培養増殖に有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2382-BULK:
S2382-5ML-PW:
S2382-1ML-PW:
S2382-VAR:
S2382-PH:
S2382-1ML:
S2382PROC:
S2382-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joana P G Miranda et al.
American journal of veterinary research, 67(11), 1908-1913 (2006-11-03)
To establish optimal conditions for long-term culture of the erythrocytic stage of Theileria uilenbergi. Red blood cells from 3 splenectomized sheep experimentally infected with a blood stabilate of T uilenbergi. Cultures of T uilenbergi were initiated by use of blood