Merck
DX2370
Supelco
Dithizone
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
200-454-1
認証
meets USP/NF
アッセイ
≥85.0% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.2%
black
mp
168 °C (decomposition)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
InChI Key
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Dithizone is a high purity product that meets reagent specifications suitable for testing USP/NF monographs.
アナリシスノート
Assay (spectrophotometric): 85.0% min
Color: Black
Form: Fine crystals or powder
Heavy metals (as Pb): 0.002% max
Identity: Passes test
Ratio of absorbances: 1.55 min
Residue after ignition: 0.2% max
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
DX2370-3:
試験成績書(COA)