Merck
DX1729
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミド
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-679-5
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
833 °F
シェルフライフ
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
15.2 %
不純物
≤0.5 μeq/g Titrable acid
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤300 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Free amine (as dimethylamine)
蒸発残留物質
≤5 ppm
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
転移温度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
UV吸収
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAppearanceClear, free from particulatesAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormLiquidFree amine (as dimethylamine)5ppm maxTitrable acid0.5µeq/g maxTitrable base0.5µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 275 nm0.30AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)300ppm max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX1729AV-38S:
US1DX1729/37:
DX1729UV-37:
DX1729VA-31:
DX1729CC-39:
DX1729-NP20:
US1DX1729/38:
DX1729-1:
US1DX1729AP/36:
DX1729-38:
DX1729AU-NS20:
US1DX1729SC/39:
US1DX1729/39:
US1DX1729/36:
US1DX1729UV/37:
US1DX1729CV/37:
US1DX1729AU/NS20:
DX1729TX-39:
US1DX1729TX/39:
DX1729-31:
DX1729-36:
DX1729AM-31:
DX1729-37:
DX1729AP-36:
DX1729AF-31:
DX1729BI-NS20:
US1DX1729BINS20:
DX1729-901:
US1DX1729AF/31:
DX1729CV-37:
DX1729SC-39:
DX1729-39:
試験成績書(COA)