主要文書
DATAL0GGER95
Millipore
-95°C温度データロガー
-95°C single use data logger, for dry ice temperature measurement during shipment of pyromat® cells or pyrodetect cryoblood
別名:
データ記録装置, 温度データレコーダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111970
NACRES:
NB.79
物質
plastic body
品質水準
認証
ISO 17025
法規制遵守
FDA 21CFR Part 11
パラメーター
0.05 kg operating weight
L × W × H
96 mm × 50 mm × 16 mm
アプリケーション
pharmaceutical
適合性
for use with PyroMAT® Cells and PyroDetect Cryoblood
詳細
-95°C温度データロガーは、ドライアイス発送に見られるような、-95°Cまで低下する超低温を記録するために特別に設計されています。
ドライアイスは、-78~79°Cまでの低温に達することがよく知られており、-80°Cで機能するほとんどのデータロガーをデータの記録に使用できます。場合によっては、ドライアイスの温度は輸送中に予想範囲を超えて低下するため、正確な温度のロギングに欠落が生じることがあります。
-95°C温度データロガーの範囲であれば、発送中の変動を記録して、-95°Cまでの過剰な温度低下を測定できます。
使いやすいプラグ・アンド・プレイのデータロガーは、2分間隔で温度を記録して、PDF形式のデータレポートを生成します。
アプリケーション
-95°C温度データロガーは、PyroMAT® CellsおよびPyroDetect冷凍血液のドライアイス発送の温度データを記録および提示するために使用されます。
その他情報
これは、ドライアイス発送中の温度を監視するためにPyroMAT® CellsまたはPyroDetect冷凍血液とともに発送される使い捨て製品です。
発送前に有効化されるため、受領後にお客様が使用するための単独での販売には対応していません。
法的情報
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany