主要文書
CZRV73TP1
Millipore
Viresolve® NFR Cartridge Filter
Retrovirus removal
別名:
Viresolve NFR Cartridge Filter 30 in. Code 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polyethersulfone
polypropylene
silicone seal
品質水準
特徴
holdup volume 490 mL
メーカー/製品名
Viresolve®
パラメーター
≤48 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1800-3600 L process volume
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
テクニック
protein purification: suitable
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
ろ過面積
1.281 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤105 mg/cartridge
Matrix
Viresolve® NFR
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カートリッジ
アプリケーション
Retrovirus removal
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Retrovirus
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Viral clearance
  • Instructions for Use: Please see the user guide (pg. 3) shipped with this product
  • Storage Statement: Store at room temperature
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
Sterilization Method
126 °C 30 分のSIP ; 126 °C 20から60 分のオートクレーブ滅菌1回; 非滅菌で出荷
This product was manufactured with a Viresolve® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥12 L
Gravimetric Extractables: after a 10 minute 1.5 LPM/ft² flush and 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany