安全性情報
CX2414
Supelco
Cyclopentane
OmniSolv®
別名:
Cyclopentane, Pentamethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
-CH2(CH2)3CH2-
UNSPSCコード:
41116105
アッセイ:
≥99.8%
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
組成
Cyclopentane, ≥85.0%
2,2-Dimethylbutane, ≤15.0%
n-pentane, ≤3.0%
不純物
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
転移温度
flash point 1.7 °C
UV cutoff
≤198 nm
UV吸収
λ: 198 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (2,2-Dimethylbutane)15.0% maxAssay (Cyclopentane)85.0% minAssay (Total)99.8% minAssay (n-Pentane)3.0% maxCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 198 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.01AU maxUV Cut-off198nm maxWater (H2O)0.02% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.1 °F
引火点(℃)
1.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CX2414-1:
試験成績書(COA)