Merck
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-628-5
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.004 meq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤20 ppm
APHA: ≤30
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
転移温度
flash point 27 °C
溶解性
0.207 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CX0855-30:
CX0855-3:
試験成績書(COA)