Merck
900521
Sigma-Aldrich
クロロベンゼン
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
別名:
Chlorobezene ZerO2®, Degassed and low oxygen chlorobenze
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード
ZerO2®
品質水準
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
1178 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
7.1 %
不純物
≤0.005% water
water
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法的情報
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900521-BULK:
900521-VAR:
900521-4X2ML:4548174003442
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)