物質
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
ろ過面積
2.4 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
ポアサイズ
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code F (double open end w/flat gaskets)
詳細
Device Configuration: カートリッジ
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany