Merck
CS40MS05F1-X
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.55 m², High-density cell cultures, Process Scale
別名:
Clarisolve 40 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
製品名
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
物質
Millistak+® media
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Clarisolve®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
W
17.3 cm (6.8 in.)
ろ過面積
0.55 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
詳細
CLARISOLVE®デプスフィルターは、前処理済みフィード流の粒径分布に特化した勾配密度構造を有する、初の一次清澄化製品です。既存のデプスフィルターに比べて容積能力が改善され、濁度が低下したことにより、前処理済みフィードの清澄化工程を大幅に小さいフットプリントで処理することが可能で、二次清澄化段階は必要ありません。
μPodスケールデバイスであるCLARISOLVE®デプスフィルターは、高密度フィード流を迅速かつ効率的に清澄化し、遠心分離を使用せずに上流から下流へプロセス移行を容易にする方法です。
このCLARISOLVE®フィルターは、ろ過面積が0.55 m2で、Podデバイスフォーマットです。
アプリケーション
高密度細胞培養
規格
フィルターグレード:40MS
調製ノート
滅菌方法
123°Cで60分間のオートクレーブサイクルを1回実施後も完全性が維持されます。
法的情報
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany