Key Documents
CN1H0S402
Millipore
Polygard® CNカートリッジフィルター
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
品質水準
ポアサイズ
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany