Merck
CHGE73TS3
Millipore
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHC、カートリッジ
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7, silicone seal
別名:
Millipore Express SHC Cartridge Filter 30 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
≤84.5  mL/min air diffusion at 23 °C
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
1.44 m2
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
マトリックス
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHCフィルターは、搭載型ポリエーテルスルホンメンブレンプレフィルターにより、0.2 μmメンブレンの早期目詰まりを防止してろ過容量を拡大できるため、滅菌グレード性能を高い処理量で得ることができます。CHGE73TS3フィルターは、孔径0.5/0.2 μm、ろ過面積1.47 m2、コード7カートリッジ構成を特徴としています。
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)®SHCフィルターは、さまざまなプロセス流体に単一のソリューションを提供しており、バリデーション作業を最小限に抑え、フィルターの在庫と保管に関する要件を簡素化することが可能です。ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHCフィルターにより、生産性が向上し、サイクル時間は短縮され、コストを低減させます。
アプリケーション
  • 培地添加物
  • カラム保護
  • 高濃度タンパク溶液
  • セルハーベスト(清澄後)
  • 苛性/pH調整液
  • バッファー
  • CIP溶液
特徴および利点
  • 高性能、高流量の親水性PESメンブレン
  • バリデーション済み滅菌グレード性能
  • 湿潤及び完全性試験が容易
  • 挟雑物を多く含む培地やタンパク溶液に優れた処理能力
  • プロセス効率と経済性の向上を目的とした容量の拡大
  • 幅広い耐苛性(pH域1~14)の広範な化学適合性
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:Filters with Millipore Express® Membraneユーザーガイドの「Wetting Instructions」を参照してください。
  • 保管について:Filters with Millipore Express® Membraneユーザーガイドを参照してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany