製品名
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHC、カートリッジ, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
物質
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
≤28.2 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
0.49 m2
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHCフィルターは、さまざまなプロセス流体に単一のソリューションを提供しており、バリデーション作業を最小限に抑え、フィルターの在庫と保管に関する要件を簡素化することが可能です。ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHCフィルターにより、生産性が向上し、サイクル時間は短縮され、コストを低減させます。
アプリケーション
- 培地添加物
- カラム保護
- 高濃度タンパク溶液
- セルハーベスト(清澄後)
- 苛性/pH調整液
- バッファー
- CIP溶液
特徴および利点
- 高性能、高流量の親水性PESメンブレン
- バリデーション済み滅菌グレード性能
- 湿潤及び完全性試験が容易
- 挟雑物を多く含む培地やタンパク溶液に優れた処理能力
- プロセス効率と経済性の向上を目的とした容量の拡大
- 幅広い耐苛性(pH域1~14)の広範な化学適合性
包装
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用方法:Filters with Millipore Express® Membraneユーザーガイドの「Wetting Instructions」を参照してください。
- 保管について:Filters with Millipore Express® Membraneユーザーガイドを参照してください。
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
135 °Cで30分のSIP正方向25回または正方向22回と逆方向3回および0.35 bar(5)、または135 °Cで30分のSIP正方向3回および1 bar(15 psid);126 °Cで60分のオートクレーブ滅菌25回
アナリシスノート
滅菌および制御された20 L水洗浄後、サンプルは25 °CでUSPあたり500 ppb TOC未満<64>、USPあたり1.3 µS/cm未満<64>を示しました。
ASTM® F838法を用いて、Brevundimonas diminutaの最低チャレンジ濃度1 x 10⁷ CFU/cm²で、サンプルは定量的な捕捉性能を示しました。