安全性情報
CBL194F
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 7 Antibody, clone LP5K, FITC conjugated
clone LP5K, Chemicon®, from mouse
別名:
サイトケラチン 7 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LP5K, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT7(3855)
特異性
この抗体は、肺、子宮頸部、乳房、胆管および腎臓の大きな集合管の柱状上皮および腺上皮に見られるサイトケラチン7と反応します。 時に、血管細胞壁、特に内皮細胞の染色が観察されることもあります。
融合パートナー:Sp2/0
免疫原
培養HeLa細胞由来の細胞骨格タンパク質
アプリケーション
この抗サイトケラチン7抗体クローンLP5K、FITC結合を用いたサイトケラチン7の検出は、IC、IH、IH(P)、FCでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 凍結切片やパラフィン包埋組織の染色に適しています。 抗体適用前にパラフィン包埋切片にはプロテアーゼ処理が必要です。胎盤組織の凍結切片(7 µm)をアセトンで1時間固定します。希釈倍率1:10で使用できます(Sato et al., 2003)。
免疫細胞染色:分離したEVT細胞を4℃、0.5%PFAで、15分間固定し、その後-20℃で、2分間アセトン固定します。 希釈倍率1:10で使用できます(Sato et al., 2003)。
フローサイトメトリー:各試験で10 μL使用します。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
サイトケラチン
品質
試験済み
物理的形状
抗体は硫酸アンモニウム沈殿後、イオン交換クロマトグラフィーに通しています。 リン酸緩衝生理食塩水溶液、10 mMアジ化ナトリウムおよび1 mg/mLウシ血清アルブミン含有
保管および安定性
+4℃で遮光保存してください。 冷凍しないでください。 長期使用・保存する場合は、少量のアリコートに分注して、+4℃で1年間保存できます。
その他情報
ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL194F:
CBL194F-100ASSAYS:
CBL194F-25ASSAYS:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A panel of monoclonal antibodies to keratin no. 7: characterization and value in tumor diagnosis.
Vojt?sek, B, et al.
Neoplasma, 37, 333-342 (1990)
Trophoblasts acquire a chemokine receptor, CCR1, as they differentiate towards invasive phenotype.
Sato, Y; Higuchi, T; Yoshioka, S; Tatsumi, K; Fujiwara, H; Fujii, S
Development null
Platelet-derived soluble factors induce human extravillous trophoblast migration and differentiation: platelets are a possible regulator of trophoblast infiltration into maternal spiral arteries.
Sato, Yukiyasu, et al.
Blood, 106, 428-435 (2005)