安全性情報
CBL1512
Sigma-Aldrich
抗インテグリンαM [CD11b]抗体、クローンOX-42
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
別名:
CD11b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
OX-42, monoclonal
化学種の反応性
rat
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
インテグリンアルファM/ベータ2は、単球、マクロファージ、顆粒球のさまざまな付着相互作用に関与するとともに、補体被覆粒子の取り込みの仲介にも関与しています。補体第3成分のiC3bフラグメントの受容体であるCR3と同一です。C3bのR-G-Dペプチドを認識すると考えられています。インテグリンアルファM/ベータ2は、フィブリノゲン、第X因子、ICAM1の受容体でもあります。フィブリノゲンガンマ鎖のP1およびP2ペプチドを認識します。
特異性
ほとんどのマクロファージ(常在腹膜マクロファージおよび活性化マクロファージを含む)、クッパー細胞を認識しますが、肺胞マクロファージは35%しか認識しません。 抗体は、広範な樹状細胞、顆粒球、脳内ミクログリアの形態を有する細胞も標識します。抗体は、150、103、95 KDaの3種類のポリペプチドを沈殿させます。抗体は補体を介したロゼットを阻害し、CR3と呼ばれる、ヒトのIC3b受容体のラット同等物であると考えられています。
融合パートナー:NSO骨髄腫細胞株。
免疫原
ラット腹腔マクロファージ
アプリケーション
この抗インテグリン αM CD11b抗体、クローンOX-42を用いたインテグリン αM [CD11b]の検出は、FC、IH、IH(P)、IPでの使用が検証されています。&
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
物理的形状
このモノクローナル抗体は、10mMアジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝食塩水に含まれています。
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
購入後1か月以内に使用する場合は+4°Cで保存し、長期保存には抗体を少量ずつに分注して-20°Cで保存してください。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL1512-25UG:
CBL1512:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Walsh et al.
Neuroscience, 175, 251-261 (2010-12-15)
The pathogenesis of Parkinson's disease is thought to involve a self-sustaining cycle of neuroinflammation and neurodegeneration. In order to develop novel anti-inflammatory therapies to break this cycle, it is crucial that the temporal relationship between neurodegeneration and neuroinflammation is characterised
Astrocytes and oligodendrocytes can be generated from NG2+ progenitors after acute brain injury: intracellular localization of oligodendrocyte transcription factor 2 is associated with their fate choice.
Jing-Wei Zhao,Ruma Raha-Chowdhury,James W Fawcett,Colin Watts
The European Journal of Neuroscience null
Cuprizone-induced demyelination in CNP::GFP transgenic mice.
Lucas Silvestroff,Sandra Bartucci,Eduardo Soto,Vittorio Gallo,Juana Pasquini,Paula Franco
The Journal of Comparative Neurology null
Upregulation of Dpysl2 and Spna2 gene expression in the rat brain after ischemic stroke.
Fransisca Indraswari,Peter T H Wong,Elgin Yap,Y K Ng,S Thameem Dheen
Neurochemistry International null
Elisa Torres et al.
Journal of neuroinflammation, 8, 53-53 (2011-05-21)
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) produces a neuroinflammatory reaction in rat brain characterized by an increase in interleukin-1 beta (IL-1β) and microglial activation. The CB2 receptor agonist JWH-015 reduces both these changes and partially protects against MDMA-induced neurotoxicity. We have examined MDMA-induced changes