安全性情報
CB1030
Sigma-Aldrich
Anti-INHBA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
別名:
Anti-InhibinβA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INHBA(3624)
詳細
This Anti-INHBA Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of INHBA.
免疫原
Full-length human INHBA (aa 1-426)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
アナリシスノート
Positive Control
Mouse liver
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
CB1030-100UG:
試験成績書(COA)